Merck
Tutte le immagini(9)
Documenti fondamentali
SAB5700016
Sigma-Aldrich
Anti-PARP1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ADPRT, ADPRT 1, ADPRT1, ARTD1, Cleaved PARP, PARP, PARP-1, PARP1, PPOL, pADPRT-1
Scegli un formato
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
113
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
2.78 mg/ml
tecniche
ChIP: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:1000-1:3000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARP1(142)
Descrizione generale
This gene encodes a chromatin-associated enzyme, poly(ADP-ribosyl)transferase, which modifies various nuclear proteins by poly(ADP-ribosyl)ation. The modification is dependent on DNA and is involved in the regulation of various important cellular processes such as differentiation, proliferation, and tumor transformation and also in the regulation of the molecular events involved in the recovery of cell from DNA damage. In addition, this enzyme may be the site of mutation in Fanconi anemia, and may participate in the pathophysiology of type I diabetes.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 81-390 of human PARP1 (NP_001609.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)