Documenti fondamentali
MAB80120
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-metapneumovirus umano
clone 8, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
hMPV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Categorie correlate
Descrizione generale
Il metapneumovirus umano (hMPV) è un membro della sottofamiglia pneumoviridae dei paramixovirus, descritta per la prima volta nel 2001, in Olanda, sulla base di esemplari respiratori di origine pediatrica. Si tratta di un virus pleomorfo con involucro esterno ed un genoma a singolo filamento negativo di RNA. Sono stati descritti due sierotipi principali, A e B. Numerosi studi hanno identificato l′hMPV in esemplari in giro per il mondo e hanno valutato che ora dei 5 anni il 70% dei bambini ha sviluppato anticorpi per l′hMPV.
Specificità
Specifico per la proteina di fusione. Reattivo con i sotto-tipi A1, A2, B1 e B2
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Rileva il metapneumovirus umano utilizzando questo anticorpo anti-metapneumovirus umano, validato per ELISA, FC e IF.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificata
Liquido in PBS 0,02 M con NaCl 0,25 M, pH 7,6. Contiene lo 0,1% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8 °C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Human metapneumovirus infection in the United States: clinical manifestations associated with a newly emerging respiratory infection in children
Esper, Frank, et al
Pediatrics, 111, 1407-1410 (2003)
Human metapneumovirus associated with respiratory tract infections in a 3-year study of nasal swabs from infants in Italy.
Maggi, Fabrizio, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 41, 2987-2991 (2003)