MAB3582
Anti-Fascin Antibody, clone 55K2
clone 55K2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-FAN1, Anti-SNL, Anti-p55
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
55K2, monoclonal
Reattività contro le specie
echinoderm, sea urchin, gerbil, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunoprecipitation
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FSCN1(6624)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry on formalin fixed, paraffin embedded tissue sections. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Immunocytochemistry on cold methanol fixed cultured cells. Suggested working dilution is 1:100-1:1,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL:
Hela cells, neuronal tissues, antigen presenting dendritic cells.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2