438192
Anti-LRP, Light Chain Mouse mAb (5A6)
liquid, clone 5A6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5A6, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
rabbit, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP1(4035)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Paraffin Sections (1-5 µg/ml, see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Rebeck, W.G., et al. 2001. Mol. Brain Res.87, 238.
Coukos, G., et al. 1994. Am. J. Pathol.144, 383.
Daugherty, A., and Rateri, D.L. 1994. Arterioscler Thromb.14, 2017.
Strickland, D.K., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 17401.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1