MAB3310
Anti-TIMP-2 Antibody, clone 67-4H11
clone 67-4H11, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
67-4H11, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, goat, guinea pig, rat, human, bovine, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP2(7077)
Specificità
SPECIES REACTIVITY:
Cross-reacts with mouse, rat, guinea pig, rabbit and bovine TIMP-2.
Immunogeno
YRGAAPPKQEFLDIED
Applicazioni
Immunohistochemistry on paraffin-embedded, PLP fixed tissue at 5 μg/mL (see Tomita reference) or frozen tissues at 1 μg/mL (see Ohashi reference).
ElA
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2