MAB3262F
Anti-BrdU Antibody, clone PRB-1, FITC conjugated
clone PRB-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
BrdU
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PRB-1, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2