Documenti fondamentali
514780
Sigma-Aldrich
2-Oxocyclopentaneacetic acid
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 150.00
About This Item
Formula condensata:
(O=)C5H7CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)CC1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solvent-free microwave-assisted Meyers' lactamization.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 12(6), 961-964 (2010)
Racemic and diastereoselective construction of indole alkaloids under solvent-and catalyst-free microwave-assisted Pictet-Spengler condensation.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 14(4), 909-911 (2012)