Documenti
MAB3510
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-BrdU, clone BU-1
culture supernatant, clone BU-1, Chemicon®
Sinonimo/i:
BrdU
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BU-1, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
La bromodeossiuridina (BrdU) è un analogo della timidina che, quando aggiunta esogenamente, viene incorporata nel DNA durante la sua sintesi. L′anticorpo monoclonale anti-bromodeossiuridina si usa per marcare le cellule proliferanti che hanno incorporato BrdU. Questo schema di immunorivelazione presenta numerosi vantaggi rispetto al ricorso all′incorporazione di timidina radioattiva per identificare le cellule in fase di replicazione. La marcatura e la rivelazione possono essere concluse nella stessa giornata invece di attendere molti giorni per l′autoradiografia delle cellule marcate con tritio, oltre a evitare la necessità di disporre di molteplici campioni per ottenere il tempo di esposizione ottimale. Inoltre, la colorazione con l′anticorpo anti-bromodeossiuridina per l′analisi in citometria a flusso consente una valutazione multiparametrica concomitante.
Specificità
Il clone BU-1 lega in modo specifico la bromodeossiuridina con una reattività crociata del 10% rispetto alla iodouridina (10%). Il clone BU-1 non dà luogo a reazioni crociate con la fluorodeossiuridina né con alcun componente cellulare endogeno come timidina e uridina.
Immunogeno
Bromodeossiuridina
Epitopo: BrdU
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Malgrado inizialmente sia stato riportato che questo anticorpo colora la BrdU incorporata nel DNA nucleare di cellule fissare in etanolo senza denaturazione acida o basica, questa proprietà è stata successivamente attribuita all′attività DNasica presente nel surnatante della coltura di ibridoma BU-1 contaminata da micoplasmi usata (Gonchoroff, N.J., et al. (1986). J. Immunol. Methods. 93(1):97-101; Greipp, P.R., et al. (1985). Am. J. Hematol. 20(3):289-292). Durante la preparazione del campione, è necessario includere una fase di denaturazione del DNA prima dell′immunocolorazione con questo prodotto.
Questo anticorpo monoclonale di topo anti-BrdU, clone BU-1, N° Cat. MABT840, è validato per l'uso in citometria a flusso, immunocitochimica e immunoistochimica per la rivelazione della bromodeossiuridina (BrdU).
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione & riparazione del DNA
Stato fisico
Non purificato
Surnatante di coltura di ibridoma ottenuto da un sistema a perfusione, filtrato attraverso una membrana da 0,2 micron prima del confezionamento. Il prodotto contiene FBS 20% e ciprofloxacina alla concentrazione finale di 10 μg/mL. Questo prodotto può comportare il rischio di contaminazione da micoplasma. Adottare le dovute precauzioni per evitare infezioni/ contaminazioni delle linee cellulari.
Stoccaggio e stabilità
Conservare per 1 anno a -20°C dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule trattate con Brdu
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hypoxia-ischemia induces an endogenous reparative response by local neural progenitors in the postnatal mouse telencephalon.
Dizon, M; Szele, F; Kessler, JA
Developmental Neuroscience null
Leonid A Serebryannyy et al.
Journal of cell science, 129(18), 3412-3425 (2016-08-10)
Actin is abundant in the nucleus and it is clear that nuclear actin has important functions. However, mystery surrounds the absence of classical actin filaments in the nucleus. To address this question, we investigated how polymerizing nuclear actin into persistent
Jessica Dragotto et al.
Journal of applied genetics, 60(3-4), 357-365 (2019-09-06)
The Npc1nih/nih-null model and the Npc1nmf164/nmf164 hypomorph models of Niemann-Pick C1 (NPC1) disease show defects in olfaction. We have tested the effects of the life-prolonging treatment hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (HPBCD) on olfaction and neural stem cell numbers when delivered either systemically or
Miwako Kobayashi et al.
Molecular brain, 7, 12-12 (2014-02-18)
We have previously identified BRINP (BMP/RA-inducible neural-specific protein-1, 2, 3) family genes that possess the ability to suppress cell cycle progression in neural stem cells. Of the three family members, BRINP1 is the most highly expressed in various brain regions
C-C Chen et al.
Oncogene, 35(10), 1314-1323 (2015-06-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer-related deaths worldwide, and is on the rise in the United States. Previous studies showed that the matricellular protein CCN1 (CYR61) is induced during hepatic injuries and functions to restrict and