Documenti
AB1542
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tirosina idrossilasi
Chemicon®, from sheep
Sinonimo/i:
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, tyrosine hydroxylase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Descrizione generale
La tirosina idrossilasi svolge un ruolo importante nella fisiologia dei neuroni adrenergici. È il primo enzima coinvolto nella biosintesi delle catecolamine dopamina e noradrenalina dalla tirosina e quello che ne limita la velocità. La TH è dunque un utile marcatore per i neuroni dopaminergici e noradrenergici. L′attività enzimatica della TH necessita di ioni ferrosi come cofattori e si ritiene che sia regolata dalla fosforilazione. Sono state identificate almeno quattro isoforme di TH umana, derivate da splicing alternativi.
Specificità
Tirosina idrossilasi (TH, tirosina monossigenasi). Presenta reattività crociata con le forme di tutte le specie di mammifero testate finora e con le forme di alcune specie non mammifere.
Immunogeno
Tirosina idrossilasi nativa da feocromocitoma di ratto (J. Biol. Chem.,1982, 257:9416-9423).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica (perossidasi): un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato alla diluizione 1:1.000. L′anticorpo marca in modo specifico gli assoni adrenergici nella corteccia cerebrale dei primati (Brain Res., 1989, 500:313-324.).
Nota: è importante usare un anticorpo secondario che abbia reattività significativa contro le IgG1 di pecora, dato che in questo animale la maggior parte delle immunoglobuline è rappresentata dalle IgG1.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
L′anti-tirosina idrossilasi è un anticorpo mirato contro la tirosina idrossilasi per l′uso nei saggi di IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Marcatori neuronali & gliali
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cervello di topo.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare la tirosina idrossilasi in 10 μg di lisati di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
~60 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di pecora in tampone contenente HEPES 10 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM, BSA 100 μg/mL e glicerolo 50%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per sei mesi dalla data di ricevimento se conservato a temperature comprese tra -20 e -80°C in aliquote non diluite. Conservare in un congelatore senza sbrinamento automatico.
Raccomandazioni per la manipolazione: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Positivo: cervello (corpo striato) e surrene. Negativo: fegato.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
The atypical homeoprotein Pbx1a participates in the axonal pathfinding of mesencephalic dopaminergic neurons.
Sgado, P; Ferretti, E; Grbec, D; Bozzi, Y; Simon, HH
Neural Dev. null
Selective optogenetic activation of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons produces cardiorespiratory stimulation in conscious mice.
Abbott, SB; DePuy, SD; Nguyen, T; Coates, MB; Stornetta, RL; Guyenet, PG
The Journal of Neuroscience null
Genome-wide characterisation of Foxa1 binding sites reveals several mechanisms for regulating neuronal differentiation in midbrain dopamine cells.
Metzakopian, E; Bouhali, K; Alvarez-Saavedra, M; Whitsett, JA; Picketts, DJ; Ang, SL
Development null
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
Calinescu, AA; Liu, T; Wang, MM; Borjigin, J
The Journal of Neuroscience null
Neuropeptide y gates a stress-induced, long-lasting plasticity in the sympathetic nervous system.
Wang, Q; Wang, M; Whim, MD
The Journal of Neuroscience null