MAB312R
Anti-A2B5 Antibody, clone A2B5-105
clone A2B5-105, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Neuron Cell Surface Antigen
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A2B5-105, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Neurofibrillary tangles in the post-mortem brain tissue of patients with a confirmed diagnosis of Alzheimer′s disease (Majocha et al., 1989)
Neurons of chicken retina, brain, spinal cord, and dorsal root ganglia (Schnitzer & Schachner, 1982; Eisenbarth et al., 1979).
Rat striatal nerve terminals [synaptosomes (Wolf & Kapatos, 1989)].
Neuroblastoma cells in man (Oppedal et al., 1989; Coakham et al., 1985).
Rat insulinoma cells and pancreatic islets cells (Shimizu et al., 1983; Bartholomeusz et al., 1989).
Human and rat thymic epithelial cells (Haynes et al., 1988).
Cells involved in gliogenesis (Bottenstein et al., 1988; Suzumura & Slerberg, 1989).
Oligodendrocytes and astrocytes, type II (Dubois-Dalcq et al., 1990).
Immunogeno
Applicazioni
Complement-mediated cytotoxicity (Eisenbarth et al., 1979)
Flow cytometry: live cells {Maric, D. et al. (2000) Cerebral Cortex 10:729-747}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Type II astrocytes, human neural progenitors
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2