Documenti
AP160
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG di topo prodotto in coniglio
2.4 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
IgG antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
2.4 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Reagisce con la catena gamma delle IgG di topo e con le catene leggere di tutte le classi di immunoglobuline di topo. Monospecifico in immunoelettroforesi (IEP) contro siero murino in toto.
Immunogeno
IgG di topo altamente purificate, isolate da pool di sieri murini normali.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Rivela le IgG murine con questo anticorpo di coniglio anti-IgG di topo convalidato per saggi ELISA, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stoccaggio e stabilità
Conservare a +2-8°C. Non congelare.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Collateral projection from the locus coeruleus to whisker-related sensory and motor brain regions of the rat.
Sat-Byol Lee,Suk K Beak,Seung H Park,Barry D Waterhouse,Hyun S Lee
The Journal of Comparative Neurology null
Immunohistochemical localization of DARPP-32 in the brain and spinal cord of anuran amphibians and its relation with the catecholaminergic system.
Jesus M Lopez,Ruth Morona,Agustin Gonzalez
Journal of Chemical Neuroanatomy null
Kari Vaahtomeri et al.
Journal of cell science, 121(Pt 21), 3531-3540 (2008-10-09)
Inactivating mutations of the tumor-suppressor kinase gene LKB1 underlie Peutz-Jeghers syndrome (PJS), which is characterized by gastrointestinal hamartomatous polyps with a prominent smooth-muscle and stromal component. Recently, it was noted that PJS-type polyps develop in mice in which Lkb1 deletion
Jesús M López et al.
Brain, behavior and evolution, 90(4), 289-310 (2017-11-22)
The distribution of DARPP-32 (a phosphoprotein related to the dopamine D1 receptor) has been widely used as a means to clarify the brain regions with dopaminoceptive cells, primarily in representative species of tetrapods. The relationship between dopaminergic and dopaminoceptive elements
Dong Cheng et al.
International journal of molecular sciences, 23(18) (2022-09-24)
The steroid hormone ecdysone regulates insect development via its nuclear receptor (the EcR protein), which functions as a ligand-dependent transcription factor. The EcR regulates target gene expression by binding to ecdysone response elements (EcREs) in their promoter or enhancer regions.