MAB19101
Anti-Tenascin Antibody, clone DB7
clone DB7, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Tenascin-C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DB7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rabbit, guinea pig
Non deve reagire con
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNC(3371)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (formalin-fixed and paraffin-embedded sections): 1:200-1:400.
Requires pepsin digestion (0.1-.4% pepsin in .1% HCL pH 1.0, 30-50 minutes at 37C; neutralize sections with 2 quick rinses in 1X PBS pH 7.4 prior to blocking and antibody staining. Enhanced ABC or amplified detection systems recommended for best signals. See Soini, Y 1993 J Clin Patholo for protocol for decalified bone.
Immunoblotting: 1:1000; SDS sample buffer lysis of whole human fibroblasts; 6.5% PAGE reduced gels. Two distinct bands, 250,000 & 190,000 {Soini, Y Am. J. Clin. Path. 1993)
Final dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2