Documenti
AB19013
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tenascina
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-150-225, Anti-DFNA56, Anti-GMEM, Anti-GP, Anti-HXB, Anti-JI, Anti-TN, Anti-TN-C
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
chicken, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNC(3371)
Specificità
Reagisce con tenascina di pollo e uomo in immunoistochimica. In condizioni riducenti, la reattività verso il pollo è circa 100 volte maggiore della reattività verso la tenascina umana. La reattività verso la tenascina di topo in condizioni riducenti è scarsa, ma reagisce con il topo nel caso di sezioni incluse in paraffina.
Immunogeno
Tenascina purificata da cervello di embrione di pollo.
Applicazioni
Anticorpo bloccante
Western blot: riconosce una banda di 220-240 kDa in Western blot in condizioni riducenti. La reattività è maggiore con pollo, inferiore con l′uomo (100 volte meno reattivo). Mostra scarsa reattività con topo in condizioni riducenti.
Immunoistochimica: tessuti congelati e inclusi in paraffina; su questi ultimi risulta utile il trattamento con citrato.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-tenascina è un anticorpo diretto contro la tenascina adatto all′uso in IH, IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Linkage
Sostituisce: AB1951
Stato fisico
Purificato per affinità usando tenascina di pollo immobilizzata. Fornito come liquido in PBS, senza conservanti.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Cervello di embrione di pollo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
The impact of flow-induced forces on the morphogenesis of the outflow tract.
Biechler, SV; Junor, L; Evans, AN; Eberth, JF; Price, RL; Potts, JD; Yost, MJ; Goodwin, RL
Frontiers in Physiology null
Fluorescent whole-mount method for visualizing three-dimensional relationships in intact and regenerating adult newt spinal cords.
Zukor, KA; Kent, DT; Odelberg, SJ
Developmental Dynamics null
Ashley W Seifert et al.
PloS one, 7(4), e32875-e32875 (2012-04-10)
While considerable progress has been made towards understanding the complex processes and pathways that regulate human wound healing, regenerative medicine has been unable to develop therapies that coax the natural wound environment to heal scar-free. The inability to induce perfect
Guoqiang Wan et al.
Frontiers in aging neuroscience, 11, 156-156 (2019-07-12)
Age-related decline of inner ear function contributes to both hearing loss and balance disorders, which lead to impaired quality of life and falls that can result in injury and even death. The cellular mechanisms responsible for the ear's functional decline
Eui Seok Shin et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 306(7), L620-L634 (2013-12-10)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a multifunctional protein with important roles in regulation of inflammation and angiogenesis. It is produced by various cell types, including endothelial cells (EC). However, the cell autonomous impact of PEDF on EC function needs further