MAB13414
Anti-MMP-7 Antibody, clone ID-2
clone ID-2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Matrilysin, PUMP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ID-2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP7(4316)
Descrizione generale
Specificità
Cellular Localization: Cytoplasmic (Visscher et al., 1994).
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry on frozen and formalin-fixed paraffin embedded tissue sections: 1:100-1:200 for 60 minutes at room temperature*.
*No pretreatment /antigen retrieval required for staining routine formalin-fixed, paraffin embedded sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Bladder, breast, and ovarian carcinomas.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2