Documenti fondamentali
LX0260
Supelco
Ligroine
Practical
Sinonimo/i:
Ligroin, Petroleum Ether, Petroleum Benzin, Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
232-453-7
P. ebollizione:
60-80 °C (lit.)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.376 (lit.)
P. ebollizione
60-80 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -7 °C
Densità
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
0.67-0.69  g/mL at 25 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Practical
Risultati analitici
Boiling range60-90°CColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.67-0.69g/mLFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5