8.03038
Dicyclopentadiene
(stabilised) for synthesis
Sinonimo/i:
Dicyclopentadiene, Cyclopentadiene dimer, 4,7-Methano-3a,4,7,7a-tetrahydroindene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
503 °C
Potenza
353 mg/kg LD50, oral (Rat)
4940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-6.3 % (v/v)
kinematic viscosity
6 cSt(20 °C)
P. eboll.
166 °C/1013 hPa
Punto di fusione
11-13 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H12/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2
HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.975 - 0.985
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C
Articoli
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.