Documenti
262560
Sigma-Aldrich
Mineral Spirits
odorless, contains ≥10 ppm BHT
Sinonimo/i:
Ligroin, Petroleum spirits
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
920-901-0
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2 psi ( 21.1 °C)
Forma fisica
liquid
contiene
≥10 ppm BHT
Indice di rifrazione
n20/D 1.424
P. eboll.
179-210 °C
Densità
0.752 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Mineral spirits is a petrol-based aliphatic hydrocarbon solvent commonly used as degreaser.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)