Documenti
LSKNF0500
Millipore
Soluzione di lavaggio per plasmidi
Sinonimo/i:
Acqua esente da nucleasi Montage®, Acqua esente da nucleasi per lavaggio, Acqua priva di nucleasi, Acqua priva di nucleasi Montage®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Montage®
tecniche
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Plasmid MiniprepHTS 96 Montage è un kit rapido e facile da usare per miniprep di plasmidi o cromosomi batterici artificiali (BAC) a elevata purezza.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Ideale per miniprep di plasmidi & BAC
Stoccaggio e stabilità
I reagenti devono essere conservati a 15 °C-30 °C.
Note legali
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Contenuto correlato
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process