LIF1010
Fattore inibitorio di leucemia umano
10 µg, human recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinonimo/i:
Human LIF, Human Leukemia Inhibitory Factor, LIF, hLIF
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
Stato
liquid
Attività specifica
≥1 x 10(E8) U/mg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
10 μg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... LIF(3976)
Descrizione generale
Applicazioni
Definizione di unità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Prodotto da CHEMICON International, Inc. Il LIF è protetto ai sensi dei brevetti USA n. 5.443.825, 5.750.654 e 6.261.548, del brevetto europeo n. 0285 448 e dei brevetti esteri correlati e non è disponibile per la rivendita.
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
LICENZA D′USO - USO LIMITATO A SCOPO DI RICERCA
Il fattore inibitorio della leucemia (“LIF”) è protetto dai brevetti USA n. 5.443.825 e 5.750.654 e dal brevetto canadese n. 1.341.581 e 1.341.469 di proprietà di AMRAD Corporation Ltd. e concesso in licenza in esclusiva a Millipore a fini di ricerca. L′uso di questo prodotto è limitato soltanto a fini di ricerca escludendo qualsiasi scopo commerciale, come la realizzazione o lo sviluppo di altri prodotti per la ricerca a partire da questo prodotto o l′uso del prodotto come componente in un kit di ricerca. Il prodotto non deve essere usato negli esseri umani, né a fini diagnostici.
L′acquirente potrà rifiutarsi di accettare le condizioni della presente licenza d′uso restituendo il prodotto prima di aprirlo e riceverà il rimborso dell′intero prezzo pagato per l′acquisto.
Le società con fini di lucro o le società di ricerca a scopo commerciale che acquistano il prodotto dovranno stipulare con Millipore una licenza commerciale separata entro tre mesi dall′acquisto. I ricercatori non trasferiranno il prodotto né i suoi derivati a ricercatori che eseguono ricerche a scopo commerciale presso altre organizzazioni no-profit o a organizzazioni a fini di lucro, senza l′espresso consenso scritto di Millipore, e senza che a queste società Millipore abbia fornito espressamente una licenza per l′uso del prodotto. Al di fuori di quanto qui specificato, un cessionario di questo prodotto non avrà alcun diritto di trasferire il prodotto né i suoi derivati ad alcuna persona fisica o giuridica.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.