Merck
Tutte le immagini(10)
Documenti
IX70XXPKIT
Millipore
Kit per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IX 7010/15
new
greener alternative
For Milli-Q® IX 7010 and 7015 pure water systems. Protects RO membranes and stored pure water quality.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del profilo DfS corrispondente.
Questo kit per la purificazione dell′acqua comprende:
  • due cartucce di pretrattamento IPAK Gard® composte da un filtro pieghettato per la rimozione di particelle, minerali e colloidi e da un blocco a base di carbonio che rimuove il cloro libero. Queste cartucce proteggono la membrana da osmosi inversa (RO) e migliorano le prestazioni del sistema;
  • un filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio che protegge dai contaminanti aerodispersi l′acqua pura stoccata (Tipo 2). Esso contiene carbone attivo, calce sodata e un filtro a membrana per evitare l′ingresso nel serbatoio di aria impura.
Applicazioni
  • Per i sistemi per la produzione di acqua pura Milli-Q® IX 7010/15
  • Le cartucce di pretrattamento IPAK Gard® proteggono la membrana RO assicurando buone prestazioni al sistema per anni
  • Il filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio protegge l′acqua pura immagazzinata dai contaminanti aerodispersi
Caratteristiche e vantaggi
  • Tag e-Sure consentono la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredate di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso delle cartucce esauste al momento dello smaltimento.
  • Il 63% dei fornitori dei componenti della cartuccia IPAK Gard® ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.