Documenti
IPAKGARA1
Milli-Q
Blocco di pretrattamento IPAK Gard® 3-5
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento IPAK Gard®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Livello qualitativo
Caratteristiche
removal of colloids, particles and free chlorine
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
IPAK Gard®
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
Dimensione pori
5 μm pore size
Compatibilità
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di pretrattamento IPAK Gard® 3-5 assicura una protezione ottimale della membrana da osmosi inversa (RO), migliorando le prestazioni del sistema e la sua durata nel tempo. Da usare con i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 e Milli-Q® EQ 7008/16.
Caratteristiche e vantaggi
  • Filtro pieghettato e blocco di carbonio garantiscono una rimozione molto efficiente di colloidi, particelle e cloro libero dall'acqua potabile, assicurando buone prestazioni della membrana da osmosi inversa (RO) per anni.
  • Il 63% dei fornitori di componenti dispone di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.