Documenti
IT5SP0008
Millipore
IT5 Accessory, Inlet Tubing Assembly
About This Item
Codice UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Altezza
1 in.
25 mm
Larghezza
8 in.
depth
8 in.
Peso
8 oz
Compatibilità
for use with INTEGRITEST® 5
Temperatura di conservazione
2-30°C
Note legali
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany