Documenti
VPMG202NB1
Millipore
Viresolve® Pro Device
Parvovirus removal filter, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Sinonimo/i:
Dispositivo Viresolve Pro Magnus 2.2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Filter
Produttore/marchio commerciale
Viresolve®
Parametri
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
Altezza
9.50 cm (3.74 in.)
Lunghezza
34.29 cm (13.50 in.)
Larghezza
20.96 cm (8.25 in.)
device size
2.2 in.
Superficie filtrante
1.53 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Raccordi
1.5 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s) (Disposable)
3/4 in. sanitary TC vent fitting for port (disposable)
Categorie correlate
Descrizione generale
La soluzione Viresolve® Pro costituisce una soluzione modello per la clearance virale nell′ambito delle bioproduzioni di anticorpi monoclonali (mAb) e proteine ricombinanti. Si tratta di una soluzione per la clearance virale ben consolidata, in grado di assicurare il massimo livello di ritenzione virale e di produttività in una vasta gamma di condizioni di flussi di alimentazione.
I dispositivi Viresolve Pro Magnus sono generalmente usati per la filtrazione volumi di proteine che vanno da una scala pilota alle produzioni batch su scala intermedia. Il dispositivo Viresolve® Pro Magnus 2.2 dispone di una superficie di filtrazione di 1,53 m2 ed è utilizzato prevalentemente nei processi su scala pilota o nelle piccole produzioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Produzioni su larga scala
  • Due formati di dimensioni diverse
  • Guarnizioni integrate
  • Possibilità di impilare le unità nel portafiltri Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (fino a 7 unità)
  • I tasti di allineamento su ogni unità riducono al minimo i rischi di errore durante l′installazione
  • Percorso del fluido integralmente monouso.
  • Dispositivi testati al 100% con test di diffusione aria/acqua e test di integrità con gas binario.
  • Dispositivi Shield / Shield H testati al 100% con aerosol
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: Parvovirus
  • Modalità d′azione: Filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: purificazione delle proteine
  • Uso previsto: rimozione dei virus
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la guida all′uso acclusa al prodotto
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare a temperatura ambiente
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato con materiali che soddisfano i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
TOC/Conducibilità
Dopo un flussaggio controllato con 50 L/m² d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP<64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64>.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla la buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.