Documenti
IQ700XPKT1
Milli-Q
Kit di purificazione Milli-Q® IQ 7003-5
This product is replaced with IQ700XPKIT. Search to Explore!
Sinonimo/i:
Kit di purificazione Milli-Q ® IQ
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Livello qualitativo
Caratteristiche
Kit contains IPAK Gard® 3-5 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
Confezionamento
pkg of 1 kit
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Descrizione generale
Questo kit per la purificazione dell′acqua comprende quanto segue:
  • blocco di pretrattamento IPAK Gard® 3-5 - rimuove efficacemente colloidi, particelle e cloro libero dall′acqua di rete a protezione della membrana da osmosi inversa (RO) e a vantaggio delle prestazioni del sistema
  • cartuccia di purificazione IPAK Quanta® - contiene l′innovativa resina a scambio ionico IQnano che rimuove gli ioni fino a livelli di tracce. Inoltre, un carbone attivo sintetico di elevata qualità adsorbe i contaminanti organici in tracce
  • il filtro di sfiato del serbatoio - riprogettato per una integrazione perfetta, offre maggiore protezione dai contaminanti aerodispersi
  • Questo kit è stato ideato per l′impiego con i sistemi Milli-Q® IQ 7003-5 per la produzione di acqua pura (Tipo 2) e ultrapura (Tipo 1).
Applicazioni
Per una protezione ottimale della membrana RO, per la rimozione dei contaminanti organici e degli ioni in tracce e per una protezione avanzata dai contaminanti aerodispersi.
Caratteristiche e vantaggi
Il blocco di pretrattamento IPAK Gard® 3-5 contiene:
  • carbone attivo contro il cloro libero
  • filtro di profondità contro particelle e colloidi.
Il filtro di sfiato del serbatoio contiene:
  • carbone attivo per la rimozione dei composti organici volatili
  • calce sodata per la rimozione della CO2
  • filtro a membrana per evitare che particelle e batteri entrino nel serbatoio.
La cartuccia IPAK Quanta® contiene:
  • l′innovativa resina a scambio ionico IQnano che rimuove gli ioni fino a livelli di tracce
  • carbone attivo sintetico di elevata qualità contro i contaminanti organici in tracce.
Inoltre, il 63% dei fornitori di componenti delle cartucce IPAK Gard® e il 78% dei fornitori di componenti delle cartucce IPAK Quanta® incluse in questo kit ha ottenuto la certificazione ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale.
Note legali
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.