HX0290
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Sinonimo/i:
Hexanes, FM approval
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hexanes, HPLC, 98.5% Hexanes, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
P. eboll.
69 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-94.3 °C
Temp. transizione
flash point -22 °C
Solubilità
0.0095 g/L
Densità
0.66 g/cm3 at 20 °C
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
HX0290-NP10 sold as 2 x 10 L
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup