HTS005M
ChemiSCREEN CCR1 Membrane Preparation
Human CCR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Chem-2 cells
Produttore/marchio commerciale
ChemiScreen
Chemicon®
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
radioligand binding assay (RLBA): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... CCR1(1230)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Bmax for [125I]MIP-1alpha binding: 3.3 pmol/mg protein
Kd for [125I] MIP-1alpha binding: ~ 1.8 nM HOST CELLS:
Stato fisico
Packaging method: Membranes protein were adjusted to the indicated concentration in packaging buffer, rapidly frozen, and stored at -80°C.
Each vial typically contains 500 units, where one unit is the amount of membrane prep that yields greater than 1000 cpm specific binding of 125I-labeled MIP-1α (0.1 nM input concentration).
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2