FX0410
Formaldehyde Solution
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Stato
liquid
contiene
10% Methanol as stabilizer
Concentrazione
36.5-38.0%
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.006 meq/g Titrable acid
≤5 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 60 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Risultati analitici
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Titrable acid: 0.006meq/g max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup