FCMAB182F
Milli-Mark® Anti-CD15-FITC Antibody, clone C3D-1
clone C3D-1, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Alpha-(1,3)-fucosyltransferase, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT-IV, Fuc-TIV, ELAM-1 ligand fucosyltransferase
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C3D-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT4(2526)
Descrizione generale
Anti-CD15, C3D-1, was included in the Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD15 (Kannagi, 1997).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2