FCMAB110P
Anti-phospho-ATM (Ser1981) Antibody, clone 10H11.E12 PE conjugate
clone 10H11.E12, from mouse, PE
Sinonimo/i:
A-T, mutated
AT mutated
TEL1, telomere maintenance 1, homolog
ataxia telangiectasia mutated
ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D)
ataxia telangiectasia mutated protein
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H11.E12, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer1981)
Informazioni sul gene
human ... ATM(472)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Irradiated HeLa cells
WGK 2