FCMAB103AP
Milli-Mark Anti-Ki67 Antibody, clone Ki-S5 APC conjugate
clone Ki-S5, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
MKI67
KIA
Ki-67
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ki-S5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MKI67(4288)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Stimulated Jurkat Cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2