Documenti
AP132C
Sigma-Aldrich
Anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, coniugato con Cy3
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
Anti-rabbit IgG, Cy3-conjugated antibody, Goat IgG antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine più abbondanti nel siero umano e il loro livello nel sangue di una persona adulta è pari a circa 8-17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha indotto la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG dipende da un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che, in ogni individuo e in un dato momento, il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Specificità
IgG di coniglio
FLUOROFORO/PROTEINA:
A552/A280 = 2.64
LUNGHEZZA D′ONDA:
picco di assorbimento = 550 nm, picco di emissione = 570 nm.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Diluizione consigliata per la maggior parte delle applicazioni: 1:100-1:800
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo di capra anti-IgG di coniglio, coniugato con Cy3, è stato convalidato per la rivelazione delle IgG di coniglio in IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
Liofilizzato. Tampone = fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/mL di BSA e azoturo di sodio 0,1%.
RICOSTITUZIONE:
Ricostituire con 2 mL di acqua distillata sterile
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2-8° per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per conservare più a lungo il prodotto dopo la ricostituzione, aggiungere un egual volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo al 50%, quindi conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto a quella di partenza. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Mario Gössl et al.
Basic research in cardiology, 104(6), 695-706 (2009-05-22)
Vasa vasorum (VV) neovascularization is a key feature of early atherosclerosis and adds substantial endothelial exchange-surface to the coronary vessel wall. Thus, it is conceivable that VV neovascularization favors the entry of pro-inflammatory and pro-atherosclerotic blood components into the coronary
Eugenia Kress et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15(1), 32-32 (2017-09-17)
Antimicrobial peptides are important components of the host defence with a broad range of functions including direct antimicrobial activity and modulation of inflammation. Lack of cathelin-related antimicrobial peptide (CRAMP) was associated with higher mortality and bacterial burden and impaired neutrophil
Baobiao Zhuo et al.
Oncology reports, 30(6), 2749-2754 (2013-10-03)
Neuroblastomas are common pediatric solid tumors with a variable clinical course; approximately 50% of patients present with metastatic disease at diagnosis. The development of metastatic lesions often causes a fatal outcome. Therefore, the prevention of metastases during the early stage
Daniela Planska et al.
Acta histochemica et cytochemica, 48(1), 15-26 (2015-04-11)
Spontaneous regression (SR) of human melanoma is a rare, well-documented phenomenon that is not still fully understood. Its detailed study cannot be performed in patients due to ethical reasons. Using the Melanoma-bearing Libechov Minipig (MeLiM) animals of various ages (from
Shweta P Jadhav et al.
Journal of neurochemistry, 130(3), 388-401 (2014-04-23)
Chronic activation of microglia, the macrophages of the CNS, has been shown to enhance neuronal damage because of excessive release of proinflammatory cytokines and neurotoxic molecules in a number of neurodegenerative diseases. Recent reports showed altered microRNA (miRNA) expression in