Documenti
FALP03700
Millipore
Filtro a membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PTFE con pori da 1,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
agenzia
in accordance with NIOSH 3500,5002,5003,5005,5007,5017,5022,5031,7401
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diam. filtro
37 mm
Spessore
≥100 μm
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Punto di bolla
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FALP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in polimeri di politetrafluoroetilene (PTFE) legata a un supporto in polietilene ad alta densità che migliora le caratteristiche di manipolazione del filtro per le applicazioni di tipo normale. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica ed elevati livelli di portata e coerenza (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile con una vastissima gamma di solventi, acidi e soluzioni alcaline.
Caratteristiche e vantaggi:
- Biologicamente e chimicamente inerte
- Elevata porosità per alti valori di portata
- Disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni:
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e soluzioni alcaline
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
Monitoraggio dell′aria
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13