Documenti fondamentali
FHLP03700
Millipore
Filtri a membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,45 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with NIOSH 5018
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diametro
37 mm
Diam. filtro
37 mm
Spessore
109 μm , (typical)
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Punto di bolla
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FHLP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro nelle normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica, portate elevate e una notevole continuità di prestazioni. (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide, soluzioni alcaline e solventi
  • Filtrazione e sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio del particolato
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi delle microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany