Documenti fondamentali
FALP15500
Millipore
PTFE Membrane Filter, 1.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 15.5 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Fluoropore Membrane Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
Diametro
15.5 mm
Diam. filtro
15.5 mm
Spessore
≥100 μm
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Dimensione pori
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
Punto di bolla
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13