M000037A0
Monitor vuoti da 37 mm con anelli e tappi
Reload cassette with appropriate filters
Sinonimo/i:
Involucro del monitor vuoto
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
environmental
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Monitor vuoti per l′analisi dell′aria - M00003700, M000037A0
•Monitor vuoti per l′analisi dell′aria
•Compatibili con i filtri MF-Millipore (esteri misti di cellulosa)
I monitor per l′analisi dell′aria Millipore da 37 mm sono supporti per filtri in plastica, trasparenti, monouso compatibili con i filtri MF-Millipore (esteri misti di cellulosa). Un sottile tampone in cellulosa tiene in posizione il filtro tra due sezioni del monitor per assicurare una distribuzione omogenea del flusso del campione sulla superficie del filtro stesso
La configurazione a tre sezioni permette di mantenere il filtro in posizione quando la sezione superiore viene rimossa per il campionamento dell′aria a faccia aperta. Il conteggio medio di fondo delle particelle (valore ABC - Average Background particle Count) è riportato su ciascuna confezione.
Applicazioni:
i monitor per l′analisi dell′aria sono disponibili con membrane in esteri di cellulosa sa 0,45 µm e 0,8 µm. Nei monitor con filtri appaiati, ogni monitor contiene due filtri appaiati in peso i cui pesi differiscono tra loro non più di 0,1 mg, rendendo in questo modo superflua la prepesata nelle analisi gravimetriche.
•Monitor vuoti per l′analisi dell′aria
•Compatibili con i filtri MF-Millipore (esteri misti di cellulosa)
I monitor per l′analisi dell′aria Millipore da 37 mm sono supporti per filtri in plastica, trasparenti, monouso compatibili con i filtri MF-Millipore (esteri misti di cellulosa). Un sottile tampone in cellulosa tiene in posizione il filtro tra due sezioni del monitor per assicurare una distribuzione omogenea del flusso del campione sulla superficie del filtro stesso
La configurazione a tre sezioni permette di mantenere il filtro in posizione quando la sezione superiore viene rimossa per il campionamento dell′aria a faccia aperta. Il conteggio medio di fondo delle particelle (valore ABC - Average Background particle Count) è riportato su ciascuna confezione.
Applicazioni:
i monitor per l′analisi dell′aria sono disponibili con membrane in esteri di cellulosa sa 0,45 µm e 0,8 µm. Nei monitor con filtri appaiati, ogni monitor contiene due filtri appaiati in peso i cui pesi differiscono tra loro non più di 0,1 mg, rendendo in questo modo superflua la prepesata nelle analisi gravimetriche.
Applicazioni
Ricaricare la cassetta con i filtri adeguati
Principio
Filtrazione sotto vuoto