Documenti fondamentali
EX0564
Supelco
Ethylene glycol
Sinonimo/i:
Ethylene Glycol, 1,2-Ethanediol, 1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-473-3
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.053 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.2% Water (H2O)
Colore
APHA: ≤10
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
197.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-14--10 °C
Temp. transizione
flash point 111 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.2% max
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup