Documenti fondamentali
EX0278
Supelco
Ethanol (denatured)
Non UV, OmniSolv®
Sinonimo/i:
Alcohol, Ethanol, Denatured
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Ethyl Alcohol, Non UV, denatured OmniSolv®
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% Water
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Colore
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 11 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Non UV, denatured OmniSolv®
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Stato fisico
100 volumes SD Alcohol #1 (100 volumes ethanol, 5 volumes methanol)
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Capillary ECD responsive substances (as PCNB): 5ng/L max
Color (APHA): 10 max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.5% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is this denatured with? Thnaks
    1 answer
    1. This primary denaturant is methanol, however, other components are also added.
      See the link below to review the SDS, section 3: https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/ex0278