If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
1-metil-2-pirrolidone, EMPLURA®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.003 meq/g Alkalinity, ≤0.1% Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.468-1.473
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Sintesi verde di poliimmide con metodo solvotermico all'etanolo per batterie acquose allo zinco. Questa ricerca introduce un approccio sintetico verde alla sintesi della poliimmide utilizzando l'1-metil-2-pirrolidone come solvente, evidenziando la sua efficacia nel migliorare le prestazioni delle batterie acquose allo zinco. Lo studio sottolinea il ruolo critico dell'1-metil-2-pirrolidone nel facilitare metodi di sintesi ecocompatibili nell'ambito della chimica analitica e della tecnologia delle batterie (Zhao Y et al., 2024).
- Preparazione facile di nanostrati di MoS(2) a quattro strati e loro applicazione a diodi organici a emissione di luce. Questo lavoro illustra l'utilizzo dell'1-metil-2-pirrolidone nel processo di esfoliazione per preparare nanofogli di MoS(2), che vengono poi applicati per migliorare l'efficienza dei diodi organici a emissione di luce. I risultati rivelano il ruolo centrale del solvente nel consentire la produzione di nanofogli di alta qualità per applicazioni elettroniche avanzate (Jiang X et al., 2022).
- Funzionalizzazione superficiale con fenilfosfonato di MgMn(2)O(4) con nanostrutture 3D a canale aperto per catodi compositi rivestiti di slurry di batterie ricaricabili al magnesio funzionanti a temperatura ambiente. Questo articolo presenta una ricerca sull'applicazione dell'1-metil-2-pirrolidone nelle tecniche di modifica della superficie degli elettrodi per batterie al magnesio, che permette di migliorarne le prestazioni e la stabilità. Lo studio dimostra l'efficacia del solvente nella scienza dei materiali e il suo impatto significativo sulla tecnologia delle batterie (Kajihara K et al., 2021).
- Nuove reti polimeriche semi-interpenetrate di poli(3-idrossibutirrato-co-3-idrossivalerato)/alcool polivinilico che incorporano nanoparticelle di polipirrolo conduttivo. Questa ricerca sfrutta l'1-metil-2-pirrolidone nello sviluppo di nuove reti polimeriche, integrando nanoparticelle conduttive per creare materiali avanzati per varie applicazioni tecnologiche. Lo studio sottolinea il ruolo del solvente nella chimica dei polimeri e nelle nanotecnologie (Aparicio-Collado JL et al., 2020).
- Nitroprussiati di metalli di transizione da 3D a 2D mediante rottura selettiva dei legami assiali. Questa pubblicazione esplora il ruolo dell'1-metil-2-pirrolidone nella trasformazione strutturale dei nitroprussiati dei metalli di transizione, dimostrando la sua utilità nella sintesi e nella manipolazione di composti inorganici per migliorare le proprietà dei materiali per applicazioni in vari settori industriali (Ávila Y et al., 2019).
Analysis Note
Identità (IR): conforme
Colore: ≤ 10 Hazen
Densità (d 20 ° C/4 °C): 1,031-1,033
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,4680-1,4730
Acidità: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,003 meq/g
Acqua: ≤ 0,10%
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility 1000 g/L | solubility acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 1.3-9.5 % (v/v) | expl. lim. 1.3-9.5 % (v/v) | expl. lim. 1.3-9.5 % (v/v) | expl. lim. 9.5 % |
| pH 8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metil-2-pirrolidone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf