Documenti fondamentali
CX2335
Supelco
Cyclohexanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Cyclohexanone, Pimelic Ketone
About This Item
Formula condensata:
-CH2(CH2)4C(=O)-
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-631-1
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4.5 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Durata
36 mo. (from receipt date)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Colore
APHA: ≤10, at time of manufacture
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. ebollizione
155 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-31 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Solubilità
90 g/L
Densità
0.95 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Expiration date: Exp 36 months from receipt date
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA) at time of manufacture: 10 max
Evaporation residue: 0.05% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup