Documenti
CVGL73TP3
Millipore
Cartucce Durapore® da 0,22 µm
pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Durapore Cartridge Filter 30 in. 0.22 μm Code 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
EMPROVE® Filter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
≤40 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
50 L/min flow rate at 460 mbar (ΔP)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
30 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
2.07 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
30 cicli SIP da 30 min a 135 °C; 30 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥3 L d′acqua
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
TOC/Conducibilità
Dopo la sterilizzazione e un flussaggio controllato con 16,5 L d′acqua, i campioni mostravano meno di 500 ppb di TOC secondo la USP <64> e meno di 1,3 µS/cm secondo la USP <64>.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany