CVGB71TP
Cartucce idrofobiche Durapore®, 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Code 7
Sinonimo/i:
Durapore® CVGB Cartridge Filter 10 in. 0.22 µm Code 7
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in.
Superficie filtrante
0.69 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Altre note
- Ritenzione di organismi: microrganismo
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: biotrattamento
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.