CVGB72TP
Cartucce idrofobiche Durapore®, 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Code 7
Sinonimo/i:
Durapore® CVGB Cartridge Filter 20 in. 0.22 µm Code 7
Scegli un formato
+41 43 54 79 001o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+41 43 54 79 001o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in.
Superficie filtrante
1.38 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.