Documenti fondamentali
BX1735
Supelco
Butyl acetate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Formula condensata:
CH3COO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Beilstein:
1741921
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
204-658-1
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
790 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Impurezze
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% n-Butyl alcohol
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
P. ebollizione
124-126 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 27 °C
Solubilità
5.3 g/L
Densità
0.88 g/cm3 at 20 °C
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
BX1735-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0016meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
n-Butyl alcohol: 0.2% max
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup