BM-114055
Auto2D® IEF Chip pH4-5.5
for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device., precast gel
Sinonimo/i:
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, IEF Chip, IPG gel, precast gel
Scegli un formato
CHF 212.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 212.00
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Auto2D®
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Il dispositivo Auto2D® automatizza completamente i complicati metodi elettroforetici bidimensionali (2-D) rendendoli rapidi, semplici e riproducibili. Con il sistema Auto2D® anche le proteine difficili da identificare possono essere individuate in meno di due ore con elevata riproducibilità.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protocolli
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Contenuto correlato
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.