Documenti
AX0445
Supelco
Reagent Alcohol
89.5-91.5% ethanol basis, Reagent, OmniSolv®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
product name
Alcohol, Reagent, OmniSolv®
Livello qualitativo
Saggio
89.5-91.5% ethanol basis
Forma fisica
liquid
Composizione
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Impurezze
≤0.04% Water (H2O)
≤0.04 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤4 ppm
Colore
APHA: ≤10
Temp. transizione
flash point 12 °C
UV cutoff
≤205 nm
Assorbanza UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.65
λ: 220 nm Amax: ≤0.35
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 250 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent, OmniSolv®
Stato fisico
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (Ethanol)89.5-91.5%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10 maxEvaporation residue4ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxTitrable base0.04µeq/g maxUV Abs. at 205 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.65AU maxUV Abs. at 220 nm0.35AU maxUV Abs. at 230 nm0.20AU maxUV Abs. at 250 nm0.04AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off205nm maxWater (H2O)0.04% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup