Documenti fondamentali
AX0116
Supelco
Acetone
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
Beilstein:
635680
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-662-2
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B21-02
Livello qualitativo
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
184 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Stato
liquid
Limite di esplosione
13.2 %
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Impurezze
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
P. ebollizione
56 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point <-20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤329 nm
Assorbanza UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 330 nm Amax: ≤0.80
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.06
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
PFAS testing
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′intensità della luminescenza dell′acetone dipende dai componenti della soluzione. L′assorbimento di luce UV da parte dell′acetone risulta nella sua fotolisi con produzione di radicali .
AX0116P-1 is packaged in poly-coated glass bottles
OmniSolv®
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxInfrared SpectrumTo Pass TestRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 330 nm0.80AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 340 nm0.06AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.5% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetone ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
179124
Acetone
Acetone natural, &#8805;97%
Sigma-Aldrich
W332615
Acetone
Acetone suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
Acetone
Articoli
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.
Questions
  1. Does acetone absorb water like ethanol? and Is salted acetone necessary for plant tissue dehydration?
    1 answer
    1. Acetone is considered moderately hygroscopic compared to ethanol. For information on the rate of water absorption by acetone versus ethanol and other commonly used laboratory solvents, a publication in the Journal of Chromatographic Science, Volume 20, Issue 5, May 1982, Pages 213-217 may serve as a valuable reference.
      To dry acetone, salts can be used. Additionally, there are drying reagents and acetone products available with low water content, such as 179124 ACS reagent (≥99.5%), 650501 HPLC Plus (≥99.9%), and AX0116 OmniSolv®.