Documenti
AQ108P
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
guinea pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Detect Guinea Pig IgG using this Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, HRP validated for use in ELISA & WB.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Laura Strohm et al.
Life science alliance, 5(11) (2022-07-02)
Ubiquilin-2 (UBQLN2) is a ubiquitin-binding protein that shuttles ubiquitinated proteins to proteasomal and autophagic degradation. UBQLN2 mutations are genetically linked to the neurodegenerative disorders amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia (ALS/FTD). However, it remains elusive how UBQLN2 mutations cause ALS/FTD.