Documenti fondamentali
PHCC360500
Millipore
Sensori per contacellule Scepter 3.0
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Sinonimo/i:
Automated Cell counter tips
Scegli un formato
500 /PK
CHF 2’280.00
CHF 2’280.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 /PK
CHF 2’280.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
CHF 2’280.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
50 μL (sample volumn)
Confezionamento
pkg of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Scepter
Parametri
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
tecniche
cell counting: suitable
Dimensione particelle
6-36 μm
Compatibilità
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il contacellule palmare automatico Scepter 3.0 offre un metodo rapido e comodo per il conteggio di cellule e particelle ed è compatibile con i sensori da 40 e 60 μm. Il sistema impiega il principio di Coulter in un palmare miniaturizzato, un formato che consente un rapido conteggio delle cellule; le misurazioni che un tempo richiedevano 10 minuti adesso si completano in meno di 30 secondi. L′utilizzatore prepara una diluizione della coltura cellulare di interesse e usa il contacellule Scepter per aspirare un campione di questa diluizione nel puntale dell′apparecchio.
Il display del contacellule Scepter 3.0 visualizza:
  • la concentrazione cellulare
  • la dimensione cellulare media
  • il volume cellulare medio
  • l′istogramma della distribuzione dimensionale o volumetrica
Il sistema è indicato esclusivamente per scopi di ricerca ed è stato testato con tipologie di cellule rappresentative di quelle più studiate oggigiorno.
Caratteristiche e vantaggi
Il sensore Scepter 3.0 è dotato di una zona di rilevamento delle cellule microfabbricata, che permette di differenziare le cellule in base a dimensioni e volume con una risoluzione a livelli di sub-microlitri e sub-picolitri.
Abbinato a microcanali per il trasferimento di liquidi e a un′elettronica di precisione, il sensore Scepter fornisce statistiche accurate e affidabili sulle popolazioni cellulari.
Altre note
Non compatibile con prodotti Scepter 2.0
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenuto correlato
Il contacellule Scepter™ è un apparecchio portatile che consente di realizzare conteggi cellulari accurati e riproducibili direttamente nella cappa di coltura in meno di 30 secondi.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.