AP510S
Sheep Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy5 conjugate
from sheep, CY5 conjugate
Sinonimo/i:
Rabbit immunoglobulin G, Rabbit immunoglobulin gamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
CY5 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: Performance of this secondary antibody is validated (1.25 µg/mL) by indirect fluorescent labeling of H3K27me3 in NIH/3T3 following a rabbit polyclonal parimary antibody (Cat. No. 07-449) in immunocytochemistry application.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2