AP132R
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, Rhodamine conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
WAVELENGTH:
Absorption peak = 550 nm, Emission peak = 570 nm.
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 2 mL of sterile distilled water
RHODAMINE/PROTEIN:
Approximately 0.62 (A550/A280).
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3